Principaux documents
308226
Sigma-Aldrich
Ethyl isocyanatoformate
90%, technical grade
Synonyme(s) :
Ethoxycarbonyl isocyanate
About This Item
Formule linéaire :
OCNCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
25 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)N=C=O
InChI
1S/C4H5NO3/c1-2-8-4(7)5-3-6/h2H2,1H3
Clé InChI
VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl isocyanatoformate was used in the synthesis of ethyl[(phenylamino)carbonyl]carbamate by reacting with aniline.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lin Zhou et al.
Chemical research in toxicology, 17(3), 416-423 (2004-03-18)
Whereas nitrosation of secondary amines produces nitrosamines, amino acids with primary amino groups and glycine ethyl ester were reported to react with nitrite to give unidentified agents that alkylated 4-(p-nitrobenzyl)pyridine to produce purple dyes and be direct mutagens in the