238627
Ethyl isocyanatoacetate
95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Impuretés
<5% N-(chloroformyl)glycine ethyl ester
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
67-68 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
isocyanate
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3
Clé InChI
DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Application
- 6-(carboxymethylureido)-(±)-nicotine (CMUNic), nicotine immunogen
- ethyl 8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetate
- imidazo[1,2-c]-quinazoline-2,5-(3H,6H)dione
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup