227188
Silver nitrite
99%
Synonyme(s) :
Silver(I) nitrite
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
140 °C (lit.)
Densité
4.453 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag+].[O-]N=O
InChI
1S/Ag.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
Clé InChI
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges