Principaux documents
15295
Sigma-Aldrich
Boc-7-Ahp-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
7-(Boc-amino)enanthic acid, 7-(Boc-amino)heptanoic acid, Boc-7-aminoheptanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.32
Beilstein:
2050867
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
56-60 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8-10(14)15/h4-9H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
HJENAZQPOGVAEK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable