Principaux documents
02378
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N-Cbz-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, Z-L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.34
Numéro Beilstein :
2569846
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Clé InChI
HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable