138673
4-Bromophenylacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
114-117 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
QOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable