136123
trans-Chalcone
97%
Synonyme(s) :
Benzylideneacetophenone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
208 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
55-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
Clé InChI
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Informations sur le gène
human ... IL1B(3553)
rat ... Ar(24208)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable