1692527
USP
Trimethoprim-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)-methanon, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)-2,4-pyrimidindiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trimethoprim
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Nc1nc(c(cn1)C(=O)c2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)N
InChI
1S/C14H16N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6H,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChIKey
GAAPPIKAFNZRLA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)