PHR3602
Trimethoprim-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)-methanon, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)-2,4-pyrimidindiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1692527
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
Nc1nc(c(cn1)C(=O)c2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)N
InChI
1S/C14H16N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6H,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChIKey
GAAPPIKAFNZRLA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)