1586020
USP
Pyridostigmin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N,N-Dimethylcarbaminsäure 3-pyridinylester, Pyridin-3-yl-dimethylcarbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pyridostigmine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C)(C)C(=O)Oc1cnccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VZELUFSMNDBCBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Pyridostigmine Bromide
- Pyridostigmine Bromide Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)