Merck
P4099900
Pyridostigminbromid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(Dimethylaminocarbonyloxy)-1-methylpyridiniumbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pyridostigmine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Pyridostigmine bromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Acetylcholinesterase Inhibitor.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Renske I Wadman et al.
Neurology, 79(20), 2050-2055 (2012-11-02)
Spinal muscular atrophy (SMA) is pathologically characterized by degeneration of anterior horn cells. Recent observations in animal models of SMA and muscle tissue from patients with SMA suggest additional abnormalities in the development and maturation of the neuromuscular junction. We
Renata M Lataro et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 305(8), R908-R916 (2013-08-21)
Heart failure (HF) is characterized by elevated sympathetic activity and reduced parasympathetic control of the heart. Experimental evidence suggests that the increase in parasympathetic function can be a therapeutic alternative to slow HF evolution. The parasympathetic neurotransmission can be improved
H Zach et al.
European journal of neurology, 20(4), 708-713 (2013-01-03)
Several small retrospective studies have observed that patients with a purely ocular manifestation of myasthenia gravis (MG) are significantly less likely to convert to a generalized disease when treated early on with corticosteroids. However, given the limited number of reported
Marcus Paulo Ribeiro Machado et al.
Experimental physiology, 97(11), 1186-1202 (2012-06-19)
The aim of the present study was to evaluate the effects of changes to the autonomic nervous system in mice during the acute phase of Chagas disease, which is an infection caused by the parasite Trypanosoma cruzi. The following types
João Paulo J Sabino et al.
Autonomic neuroscience : basic & clinical, 173(1-2), 58-64 (2012-12-12)
Sympathetic hyperactivity and its outcome in heart failure have been thoroughly investigated to determine the focus of pharmacologic approaches targeting the sympathetic nervous system in the treatment of this pathophysiological condition. On the other hand, therapeutic approaches aiming to protect