Wichtige Dokumente
BP1033
Pyridostigminbromid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(Dimethylaminocarbonyloxy)-1-methylpyridiniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pyridostigmine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)