Wichtige Dokumente
1485114
USP
Oxybutynin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
α-Cyclohexylmandelsäure, Phenylcyclohexylglycolsäure, 2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxybutynin
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
InChIKey
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)