Wichtige Dokumente
Y0002275
Oxybutyninhydrochlorid für die Systemeignung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Oxybutyninchlorid, α-Phenylcyclohexanglycolsäure-4-(diethylamino)-2-butynylester -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
oxybutynin
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
InChIKey
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)