O0288005
Oxybutynin-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(RS)-2-(Cyclohex-3-enyl)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-essigsäure-[4-(diethylamino)-but-2-inyl]-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxybutynin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)