Wichtige Dokumente
1463348
USP
Nikotin-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Cotinin, (S)-(−)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicotine
Hersteller/Markenname
USP
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Nicotine
- Nicotine Polacrilex
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)