Wichtige Dokumente
1463371
USP
Nikotin-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Nornikotin, 2-(3-Pyridyl)pyrrolidin, 3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicotine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
InChIKey
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Nicotine
- Nicotine Polacrilex
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable