1445664
USP
Moexipril-verwandte Verbindung G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-6,7-Dimethoxy-2-{(S)-2-[(S)-1-methoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]-propanoyl}-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure-hydrochlorid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
moexipril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as:
- Moexipril Hydrochloride Tablets
- Moexipril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Moexipril Hydrochloride
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)