1445620
USP
Moexipril-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-tert.-Butyl 2-{(S)-2-[(S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]-propanoyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carboxylat-maleat, (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isochinolincarbonsäure-1,1-dimethylethylester (Z)-2-Butendioat (1:1, Moexipril-tert.-butylester Maleinsäuresalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
moexipril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2([C@@H](Cc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)OCC)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C31H42N2O7.C4H4O4/c1-8-39-29(35)24(15-14-21-12-10-9-11-13-21)32-20(2)28(34)33-19-23-18-27(38-7)26(37-6)17-22(23)16-25(33)30(36)40-31(3,4)5;5-3(6)1-2-4(7)8/h9-13,17-18,20,24-25,32H,8,14-16,19H2,1-7H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t20-,24-,25-;/m0./s1
InChIKey
SMLOIRKJVBQPQD-SAYMYIPQSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)