1445619
USP
Moexipril-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Moexipril-diketopiperazin, (S)-Ethyl 2-{(3S,11aS)-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-pyrazino[1,2-b]isochinolin-2(6H,11H,11aH)-yl}-4-phenylbutanoat
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
moexipril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N21[C@@H](Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C2)C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-5-35-27(32)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)29-17(2)25(30)28-16-20-15-24(34-4)23(33-3)14-19(20)13-22(28)26(29)31/h6-10,14-15,17,21-22H,5,11-13,16H2,1-4H3/t17-,21-,22-/m0/s1
InChIKey
UYPPDNXTLSUNRF-HSQYWUDLSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Moexipril Hydrochloride
- Moexipril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Moexipril Hydrochloride Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)