1119309
USP
Chlorthalidon-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4′-Chlor-3′-sulfamoyl-2-benzophenon-2-carbonsäure, 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorbenzoyl]-benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorthalidone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
InChIKey
UKRADWWBRBBJLZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monographs such as:
- Chlorthalidone Tablets
- Chlorthalidone
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable