1268769
USP
2-(7-Ethylindol-3-yl)-ethanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
API-Familie
etodolac
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c2c(c(c1)CCO)cccc2CC
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3
InChIKey
UVSDNCAZVSQJQA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)