1265548
USP
Ethylhexyltriazon-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Aminobenzoesäure-(2-ethylhexyl)-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ethylhexyl triazone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(=O)OCC(CCCC)CC
InChIKey
ZJQXUTDROPGVLH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)