Merck
1.06721
Supelco
Nickel(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Nickel(II) nitrate hexahydrate
About This Item
Lineare Formel:
Ni(NO3)2 · 6 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
236-068-5
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-102.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
56.7 °C
Löslichkeit
940 g/L
Dichte
2.05 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChIKey
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Efficient adsorption of aromatic and aliphatic hydrocarbons by electrospun hydrophobic PTFE-NiO composite nanofiber filter mats: This study highlights the application of Nickel(II) nitrate hexahydrate in the synthesis of Nickel Oxide (NiO) which is incorporated into polytetrafluoroethylene (PTFE) to create hydrophobic composite nanofiber mats. These mats demonstrate superior adsorption capabilities for both aromatic and aliphatic hydrocarbons, offering significant advancements in environmental remediation technologies. The research underscores the potential of Nickel(II) nitrate hexahydrate in developing materials that are crucial for pollution control and environmental health (Mazhar et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): 99.0 - 102.0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0.005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
K (Kalium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Mangan): ≤ 0.002 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Pb (Blei): ≤ 0.001 %
Zn (Zink): ≤ 0.001 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)