1242010
USP
Erythromycin B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
12-Deoxyerythromycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
erythromycin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C37H67NO12/c1-14-26-20(4)29(40)21(5)28(39)18(2)16-36(9,44)33(50-35-30(41)25(38(11)12)15-19(3)46-35)22(6)31(23(7)34(43)48-26)49-27-17-37(10,45-13)32(42)24(8)47-27/h18-27,29-33,35,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19?,20+,21+,22?,23-,24?,25?,26-,27?,29+,30?,31+,32?,33-,35?,36-,37?/m1/s1
InChIKey
IDRYSCOQVVUBIJ-ZTOAHLHUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable