E1320000
Erythromycin C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3″-O-Demethylerythromycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
erythromycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,45)29(40)19(4)26(38)17(2)15-35(9,44)31(50-33-27(39)23(37(11)12)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-34(8,43)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,39-41,43-45H,13-16H2,1-12H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
InChIKey
MWFRKHPRXPSWNT-QNPWSHAKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)