Merck
E1310000
Erythromycin B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
12-Deoxyerythromycin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H67NO12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
717.93
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
erythromycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C37H67NO12/c1-14-26-20(4)29(40)21(5)28(39)18(2)16-36(9,44)33(50-35-30(41)25(38(11)12)15-19(3)46-35)22(6)31(23(7)34(43)48-26)49-27-17-37(10,45-13)32(42)24(8)47-27/h18-27,29-33,35,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19?,20+,21+,22?,23-,24?,25?,26-,27?,29+,30?,31+,32?,33-,35?,36-,37?/m1/s1
InChIKey
IDRYSCOQVVUBIJ-ZTOAHLHUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Erythromycin B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beom Seok Kim et al.
Biochemistry, 41(35), 10827-10833 (2002-08-28)
An unusual feature of the 6-module pikromycin polyketide synthase (PikPKS, PikAI-PikAIV) of S. venezuelae is the ability to generate both 12- and 14-membered ring macrolides. The PikAIV component containing the last extension module and a thioesterase domain is responsible for
Pranab K Bhadra et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3878-3884 (2005-05-27)
Erythromycin A is normally formulated for children as its 2'-ethyl succinate, a taste-free prodrug. Unfortunately, the prodrug hydrolyzes at a measurable rate in the medicine bottle, leading to the vile-tasting erythromycin. We have prepared derivatives of erythromycin B as putative
Q Zhang et al.
Letters in applied microbiology, 52(2), 129-137 (2010-12-24)
To overproduce erythromycin C, B or D and evaluate the effect of disruption of tailoring genes eryK and eryG in an industrial erythromycin producer. The tailoring genes eryG and eryK were inactivated individually or simultaneously by targeted gene disruption in
M S Brown et al.
The Journal of antibiotics, 52(8), 742-747 (1999-12-02)
Cyclopropane carboxylic acid was fed to Saccharopolyspora erythraea NRRL 18643 (6-deoxyerythromycin producer), resulting in the production of 6-deoxy-13-cyclopropyl-erythromycin B. These studies provide further evidence that deoxyerythronolide B synthase has a relaxed specificity for the starter unit.
An abiotic strategy for the enantioselective synthesis of erythromycin B.
Paul J Hergenrother et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(28), 3278-3281 (2003-07-24)