Wichtige Dokumente
1150706
USP
Crospovidon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Polyvinylpyrrolidon, PVP, Polyvidon, Povidon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
crospovidone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChIKey
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable