Merck
PVP10
Sigma-Aldrich
Polyvinylpyrrolidon
average mol wt 10,000
Synonym(e):
PVP, Polyvidon, Povidon
About This Item
Lineare Formel:
(C6H9NO)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average mol wt 10,000
Viskositätszahl
12-18(lit.)
SMILES String
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChIKey
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyvinylpyrrolidon (Polyvidon, Povidon oder PVP) ist ein synthetisches wasserlösliches Polymer, das aus linearen 1-Vinyl-2-pyrrolidinon-Gruppen besteht. Es ist hygroskopisch und nimmt bis zu 40 % seines Gewichts an Wasser auf. Es besitzt ausgezeichnete Benetzungseigenschaften in Lösung und bildet leicht Filme, wodurch es sich zur Verwendung als Beschichtungsadditiv eignet. PVP kann aus seinem Monomer N-Vinylpyrrolidon mittels freier Radikalpolymerisation in Gegenwart von AIBN als Initiator synthetisiert werden. In der chemischen Industrie wird PVP häufig als Oberflächenstabilisator, Wachstumsmodifikator, Nanopartikel-Dispergiermittel und Reduktionsmittel verwendet.
Je nach den synthetischen Bedingungen kann PVP als Oberflächenstabilisator, Nanopartikel-Dispergiermittel, Wachstumsmodifikator und Reduktionsmittel verwendet werden.
Anwendung
PVP (mittlere Molekülmasse 10.000) kann als Stabilisator bei der Synthese von Metallnanopartikeln eingesetzt werden, um sie von der Anhäufung abzuhalten. PVP wird auch bei der Herstellung von mesoporösem Siliziumdioxid-Polymer-Hybrid (PVP-Aminopropyl-SBA-15-Schiff-Basen-Hybrid) für das wirksame Entfernen von zweiwertigen Schwermetallkationen aus Abwasser eingesetzt. Die Transplantation der PVP-Funktionalisierung bietet eine starke Affinität für Schwermetallionen, da sie zwei Adsorptionsstellen bereitstellt, eine durch die Wechselwirkung der Metall-C-O-Gruppe und die andere durch die Wechselwirkung von Metall-π (Chelatbildung mit Schiff-Base).
Sonstige Hinweise
Polyvinylpyrrolidon ist eine Komponente der Denhardt-Lösung und ist in einer Konzentration von 1% (G/V) in der Standard 50X Stammlösung enthalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J Tashkhourian et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 82(1), 25-30 (2011-08-09)
A multicomponent analysis method based on principal component analysis-artificial neural network model (PC-ANN) is proposed for the simultaneous determination of levodopa (LD) and benserazide hydrochloride (BH). The method is based on the reaction of levodopa and benserazide hydrochloride with silver
Guanghua Luo et al.
International journal of medical sciences, 11(10), 1015-1021 (2014-08-20)
Apolipoprotein M (APOM) has been suggested as a vasculoprotective constituent of high density lipoprotein (HDL), which plays a crucial role behind the mechanism of HDL-mediated anti-atherosclerosis. Previous studies demonstrated that insulin resistance could associate with decreased APOM expressions. In agreement
Handbook of pharmaceutical wet granulation
Pharmaceutical Chemistry Journal, 263-315 (2019)
M A Betiha et al.
Journal of hazardous materials, 397, 122675-122675 (2020-05-22)
The mesoporous silica-polymer hybrid was prepared as an adsorbent for divalent heavy metals (Pb(II), Ni(II), and Cu (II)) from rice husk and polyvinylpyrrolidone (PVP) through three successive steps. The first is the preparation of the mesoporous silica (SBA-15), the second
Adam Healey et al.
Plant methods, 10, 21-21 (2014-07-24)
Next-generation sequencing technologies rely on high quality DNA that is suitable for library preparation followed by sequencing. Some plant species store large amounts of phenolics and polysaccharides within their leaf tissue making genomic DNA extraction difficult. While many DNA extraction