1134197
USP
Citalopram-verwandte Verbindung G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Chlor-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamin -hydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
citalopram
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable