1478561
USP
Omeprazol-verwandte Verbindung I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Omeprazol-sulfon-N-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
omeprazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable