1134299
USP
Citalopram-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(RS)-Dimethyl-(1-methyl-3,3-diphenyl-allyl)-amin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
citalopram
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Cl-].[N+H](C(C)C=C(c2ccccc2)c1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C18H21N.ClH/c1-15(19(2)3)14-18(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-15H,1-3H3;1H
InChIKey
ZVTAYVQUGPGRAF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)