Wichtige Dokumente
1078573
USP
Buspiron-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(2-Pyrimidyl)piperazin, 2-(1-Piperazinyl)-pyrimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
buspirone
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.587 (lit.)
bp
277 °C (lit.)
Dichte
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
InChIKey
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Also, for use with USP monographs such as:
- Buspirone Hydrochloride
- Buspirone Hydrochloride Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C