PHR2848
Buspiron-verwandte Verbindung N
Synonym(e):
8,8′-(Butan-1,4-diyl)-bis-(8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1078835
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
buspirone
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)