Merck
1056504
USP
1,4-Benzochinon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
p-Benzochinon, ,5-Cyclohexadien-1,4-dion, Chinon
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(=O)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.09
Beilstein:
773967
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3.73 (vs air)
Dampfdruck
0.1 mmHg ( 25 °C)
Selbstzündungstemp.
815 °F
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChIKey
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,4-Benzochinon, auch als para-Chinon bekannt, ist ein Benzolderivat mit zyklischer Diendionstruktur.
Dieses Produkt wird wie geliefert und durch die ausstellende Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
1,4-Benzochinon ist ein dunkelgelbes Pulver mit Grünstich. Es ist etwas wasserlöslich und löslich in Alkohol, Ether und fixierten Alkalilösungen. Beim Ruhen kann es dunkler werden.
Anwendung
Der pharmazeutische Referenz Standard nach USP ist für den Gebrauch in analytischen oder Laboranwendung wie in USP-Handbüchern spezifiziert vorgesehen.
Er eignet sich außerdem ideal als Primärreferenzstandard für folgende Tests oder Assays gemäß USP General Chapter <11>:
  • Reindampf
  • Wasser für die Injektion
  • steriles Wasser zur Inhalation
  • steriles Wasser zur Injektion
  • steriles Wasser zur Bewässerung
  • aufgereinigtes Wasser
  • steriles aufgereinigtes Wasser
  • Wasser für die Hämodialyse
  • <643>gesamter organischer Kohlenstoff
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind lediglich für die Verwendung bei Tests und Assays bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere konzipiert und dürfen nicht bei der Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jedweder Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Es gelten möglicherweise Verkaufsbeschränkungen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Total organic carbon
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(6), 6867-6867 (2021)
Electrochemical detoxification of a 1, 4-benzoquinone solution in wastewater treatment.
Pulgarin, Cesar, et al.
Water Research, 28.4, 887-893 (1994)
1,4-Benzoquinone
United States Pharmacopeia/National Formulary, 6079-6079 (2013)
Aromatic alcohols and carbonyl compounds
Smith PWG and Tatchell AR
Aromatic Chemistry (2016)
Rajaram Venkatesan et al.
Nature communications, 5, 4805-4805 (2014-09-10)
Mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) is essential for respiratory growth in yeast and mammalian embryonic survival. The human 3-ketoacyl-acyl carrier protein (ACP) reductase (KAR) of mtFAS is a heterotetrameric α2β2-assembly composed of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type-8 (HSD17B8, α-subunit) and carbonyl reductase