1361010
USP
Levadopa-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,5-Dihydroxy-L-tyrosin, 3-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)-L-alanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levadopa
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+H3][C@@H](Cc1c(cc(c(c1)O)O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)/t5-/m0/s1
InChIKey
YLKRUSPZOTYMAT-YFKPBYRVSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | 1420006 | 1361009 | 1095517 |
---|---|---|---|
pharmaceutical primary standard | pharmaceutical primary standard | pharmaceutical primary standard | pharmaceutical primary standard |
neat | neat | neat | neat |
pharmaceutical (small molecule) | pharmaceutical (small molecule) | pharmaceutical (small molecule) | pharmaceutical (small molecule) |
levadopa | levodopa | levodopa | carbidopa |
2-8°C | - | 2-8°C | - |
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)