Wichtige Dokumente
1019712
USP
Amilorid-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-3,5-diamino-6-chlorpyrazin-2-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amiloride
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
211-215 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
InChIKey
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable