Wichtige Dokumente
Y0002098
Sorafenib
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[4-[[[[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridincarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sorafenib
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
InChIKey
MLDQJTXFUGDVEO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)