Wichtige Dokumente
1615876
USP
Sorafenib Tosylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide, 4-methylbenzenesulfonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
sorafenib
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3.C7H8O3S/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Regorafenib
- Sorafenib Tablets
- Sorafenib Tosylate
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable