Wichtige Dokumente
SU861027
Super Clean (Grundplatten-Design) Gasreiniger
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
Allgemeine Beschreibung
Gas purifier helps in enhancing the performance of GC detectors. It can reduce the background signal in flame ionization and nitrogen phosphorus detectors.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Science, 135-135 (2001)