Merck
SU860098
Supelco
Headspace-Gefäß, Schraubdeckel, abgerundeter Boden (nur Gefäß)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass vial
round bottom
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
22.5 mm × 75.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 18
Kompatibilität
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Allgemeine Beschreibung
Für diese Fläschchen ist eine spezielle Kappe mit einem 18-mm-Gewinde erforderlich. Die standardmäßigen 18-400 Gewindekappen passen hier nicht. Die Bestellnummern der für diese Fläschchen erhältlichen Kappen sind SU860101 (mit PTFE/Silikon, 1,3 mm dick), SU860102 (mit PTFE/Butyl, 1,6 mm dick) und SU860103 (mit PTFE/Silikon, 1,5 mm dick). Diese Kappen sind aus Edelstahl gefertigt und magnetisch.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)