Wichtige Dokumente
PHL89899
Hulupinsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4,5-Dihydroxy-2,2-bis-(3-methyl-2-butenyl)- 4-cyclopenten-1,3-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C/CC1(C\C=C(\C)C)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9(2)5-7-15(8-6-10(3)4)13(18)11(16)12(17)14(15)19/h5-6,16-17H,7-8H2,1-4H3
InChIKey
KKNXLCGOZLVUHL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)