Merck
PHL89157
Aloe-Emodin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinon, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinon, 3-Hydroxymethylchrysazin, Rhabarberon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.24
Beilstein:
2059062
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
Format
neat
SMILES String
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
InChIKey
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aloe-emodin, an anthraquinone derivative, is an active constituent of several medicinal plants. It shows gastrointestinal effects by exerting laxative activity.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Anwendung
Aloe-emodin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in plant and animal samples by high-performance liquid chromatography technique.
Biochem./physiol. Wirkung
Abführmittel; erhöht die Kontraktion der glatten Darmmuskulatur durch Freisetzung endogenen Acetylcholins. Eine Anti-Tumor-Wirkung steht im Zusammenhang mit einer erhöhten Produktion von reaktiven Sauerstoff-Spezies (ROS), die wiederum das elektrische Potential der mitochondrialen Transmembran reduzieren und somit einen Permeabilitätsübergang induzieren, der eine Reihe von Vorgängen in Bewegung setzt, deren kulminierende Wirkung der Zelltod ist. Gentoxizität und Mutagenität scheinen auf der Hemmung der Topoisomerase II Aktivität durch Aloe-Emodin zu beruhen
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
One single standard substance for the determination of multiple anthraquinone derivatives in rhubarb using high-performance liquid chromatography-diode array detection
Gao XY, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(11), 2118-2123 (2009)
Simultaneous determination and pharmacokinetic studies of aloe emodin and chrysophanol in rats after oral administration of Da-Cheng-Qi decoction by high-performance liquid chromatography
Tang WF, et al.
Biomedical Chromatography, 21(7), 701-707 (2007)
Analysis of the anthraquinones aloe-emodin and aloin by gas chromatography/mass spectrometry
ElSohly MA, et al.
International Immunopharmacology, 4(14), 1739-1744 (2004)
Simultaneous determination of five anthraquinones in medicinal plants and pharmaceutical preparations by HPLC with fluorescence detection
He D, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49(4), 1123-1127 (2009)