Wichtige Dokumente
PHL84269
Ziyuglycosid I
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Gougusid 7, Kudinosid H, Pomolsäure-3-arabinosid-28-glucosid, Zigu-glucosid I
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
C[C@]12CC[C@H](O[C@]3([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C)(C)[C@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]2([H])CC=C5[C@@]4(C)CC[C@]6(C(O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)=O)[C@@]5([H])[C@@](O)(C)[C@H](C)CC6
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)