Wichtige Dokumente
1268900
USP
Eucalyptol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan, 1,8-Cineol, 1,8-Epoxy-p-menthan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cineole
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1-2 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChIKey
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Eucalyptus Oil
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable