Wichtige Dokumente
SML0582
Hispidulin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavon, 6-Methoxyapigenin, 6-Methylscutellarein, Dinatin, Salvitin, Scutellarein-6-methylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C(OC)C(O)=C(C(C=C(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-11(19)7-13-14(15(16)20)10(18)6-12(22-13)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17,19-20H,1H3
InChIKey
IHFBPDAQLQOCBX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- in high-performance liquid chromatography (HPLC) for quantification of Clerodendrum petasites flavonoids
- in liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS) analysis
- in reverse-phase high-performance liquid chromatography with a diode-array detector (HPLC-DAD) and high-performance thin-layer chromatography (HPTLC)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)