Wichtige Dokumente
SMB00422
Genkwanin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyflavon, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-on, 7-O-Methylapigenin, Apigenin-7-O-methylether, Puddumetin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1c2c(c(cc(c2)OC)O)C(=O)C=C1c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChIKey
JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)