Wichtige Dokumente
PHL84093
Echinatin-N-oxid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N]21(=O)C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3
InChIKey
DNAWGBOKUFFVMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)