Wichtige Dokumente
PHL83432
Erucifolin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Alkaloid S-C, Erucifoline A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C18H23NO6/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,25-18)16(22)23-9-12-4-6-19-7-5-13(14(12)19)24-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-/t13-,14-,17+,18?/m1/s1
InChIKey
NOQVBHHOUTTZGE-AJDQYRSESA-N
Allgemeine Beschreibung
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)