Wichtige Dokumente
PHL83916
Tigogenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(25R)-5α-Spirostan-3β-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
GMBQZIIUCVWOCD-MFRNJXNGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)